Merck
91359
Supelco
对羟基苯甲酸丙酯 钠盐
analytical standard
别名:
4-羟基苯甲酸丙酯钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NaO3
CAS号:
分子量:
202.18
Beilstein:
5183350
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
crystals
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES 字串
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)