Merck
92998
Supelco
丙二酰-L-肉碱 盐酸盐
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-2-[(羧基乙酰基)氧基]-N,N,N-三甲基-1-氯化丙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO6 · HCl
分子量:
283.71
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)