Merck
91986
Millipore
按照 Van Netten 等人的方法的 PALCAM 李斯特菌选择性添加剂。
suitable for microbiology
别名:
李斯特菌选择性添加剂 (PALCAM)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
无菌性
sterile
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Listeria spp.
一般描述
建议用于单核细胞增多性李斯特菌选择性分离和鉴定的抗生素添加剂。
应用
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
组分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基)
头孢他啶 10.0mg
多粘菌素 B 50000IU
盐酸吖啶黄 2.5mg
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)