Merck
02336
Millipore
按照 Van Netten 等人的方法的 PALCAM 李斯特菌选择性添加剂。
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to GB 4789.30-2016
质量水平
无菌性
sterile
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Listeria spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
建议用于单核细胞增多性李斯特菌选择性分离和鉴定的抗生素添加剂。
组分
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)