Merck
75805
Millipore
牛津琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
Oxford 李斯特菌选择性琼脂, 李斯特菌牛津培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
NACRES:
NA.74
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
7.0±0.2 (25 °C)
应用
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
适用性
selective and differential for Listeria spp.
应用
用于分离和培养含混合菌群的标本中的单核细胞增多性李斯特菌。
制备说明
称取27.8g溶于500mL蒸馏水,充分混匀。温和加热煮沸。121°C高压灭菌15分钟。待冷却至45-50°C时无菌加入1瓶添加剂(货号1.07006.0010)。混匀并分装。
其他说明
分离单核细胞增生 李斯特氏菌的选择性差异培养基
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Curtis, G.D.W., et al.
Letters in Applied Microbiology, 8, 95-95 (1989)