Merck
91926
Supelco
己二酰左旋肉碱
≥97.0% (TLC)
别名:
(2R)-3-羧基-2-[[(5-羧基-1-氧戊基)氧基]-N,N,N-三甲基-1-丙铵 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO6
分子量:
289.32
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)