Merck
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H31NO6 · xLi+
分子量:
345.43 (free acid basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
方案
≥93.0% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
InChI key
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)