91423
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
别名:
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H30N4O2 · xHCl
CAS号:
分子量:
286.41 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3