Merck
91379
Supelco
三氯化硼 溶液
12% in methanol, for GC derivatization, LiChropur
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BCl3
CAS号:
分子量:
117.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
品質等級
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.875-0.895 g/mL at 20 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChI 密鑰
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟化硼溶液是一种酯化试剂。它是一种强效的酸性催化剂,用于GC分析中脂肪酸的酯化。
應用
更多信息请参见产品信息
三氯化硼溶液可用作衍生化试剂,用于通过GC-FID法进行脂肪酸混合物的可靠、准确鉴定和定量测定。
用于制备脂肪酸甲酯以及用于三酸甘油酯的酯交换反应。
推薦產品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gas chromatography determination of fatty acids in the human erythrocyte membranes-A review
Bystricka Z, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 115, 35-40 (2016)
Ummara Butt et al.
Drug delivery and translational research, 6(6), 722-734 (2016-10-22)
Fatty acids (FAs) are used by many organisms as defence mechanism against virulent bacteria. The high safety profile and broad spectrum of activity make them potential alternatives to currently used topical antibiotics for the treatment of eye infections in neonates.
实验方案
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.