Merck
90025
Supelco
α,4-二甲基苯乙酸
pharmaceutical impurity standard
别名:
2-对甲苯丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2251315
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
品質等級
API 家族
ibuprofen
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
mp
37-42 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)