certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
ibuprofen
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB6568。这只是一个检验报告示例,可能与您收到的批次不符。
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3