主要文件
PHR1933
Supelco
布洛芬杂质A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(2RS)-2-[3-(2-甲基丙基)苯基]丙酸, (2RS)-2-[3-(2-甲基丙基)苯基]丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O2
CAS号:
分子量:
206.28
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
ibuprofen
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAB2587。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)