Merck
88517
Millipore
BSM 琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
别名:
双歧杆菌选择性琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
NACRES:
NA.85
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
NutriSelect® Basic
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
6.8±0.2 (25 °C)
应用
environmental
food and beverages
microbiology
适用性
selective and differential for Bifidobacterium spp.
应用
用于双歧杆菌的选择性分离和鉴定。该培养基可以用于乳制品生产中的质量控制。
制备说明
将55.5 g BSM-琼脂溶于1升水中。在121°C高压蒸汽灭菌15分钟。 冷却至45-50°C并以无菌操作添加116mg BSM补充剂(货号83055;刚溶解在1至5ml 无菌水中)。充分混合,倒入无菌培养皿中。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
双歧杆菌是乳制品生产中重要的质量控制指标。双歧杆菌选择性培养基 (BSM) 可以轻松快速地控制酸奶品质。
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
查看所有结果