主要文件
86293
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors BY
别名:
褐黄色色度校准标准液(BY1至BY7)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
Agency
according to Ph. Eur.
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 2 mL
应用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
包装形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
试剂盒包括一套七种黄色参考标准品(从BY1到BY7按顺序识别)和3.7%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
应用
对照标准品可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特点和优势
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 以2mL防拆安瓿形式提供
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
组分
以下比色液符合PhEur标准:
  • 比色液BY1 - 2mL安瓿
  • 比色液BY2 - 2mL安瓿
  • 比色液BY3 - 2mL安瓿
  • 比色液BY4 - 2mL安瓿
  • 比色液BY5 - 2mL安瓿
  • 比色液BY6 - 2mL安瓿
  • 比色液BY7 - 2mL安瓿
  • 盲样 :盲样盐酸溶液,3.7% 水溶液-2 mL 安瓿
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)