Merck
83883
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
别名:
Color calibration standard yellow (Y1 to Y7)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur.
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 2 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
试剂盒包括一套七种黄色参考标准品(从Y1到Y7按顺序识别)和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur)第2.2.2章′液体的着色度′,该溶液由三氯化铁和二氯化钴等两种原生金属盐溶液组成。
應用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 以2mL防拆安瓿形式提供
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
根据欧洲药典,这是一组以下颜色参比溶液:
  • 颜色参比溶液 Y1-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y2-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y3-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y4-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y5-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y6-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y7-2 mL 安瓿
  • 盲样:盐酸溶液,1% 水溶液-2 mL 安瓿
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)