Merck
85969
Supelco
甲氧基聚乙二醇 5,000 丙酸 N-琥珀酰亚胺基酯
≥80%
别名:
单-甲基聚乙二醇 5′000 丙酸 N-琥珀酰亚胺基酯, PEG-琥珀酰亚胺基丙酸酯, 聚乙二醇 N-琥珀酰亚胺基丙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
质量水平
方案
≥80%
表单
solid
储存温度
2-8°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)