Merck
407003
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙酸
technical grade
别名:
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
CAS号:
分子量:
178.18
Beilstein:
1769137
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
质量水平
表单
liquid
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
沸点
140 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 用于铜、氧化亚铜和硫化亚铜的小尺寸稳定胶体纳米粒子的匹配配体:这项研究探索了使用各种配体合成和稳定胶体纳米粒子的方法,突出了 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙酸在纳米粒子稳定化和生物相容性系统中的应用方面的潜力(Cowie BE 等人,2023 年)。
  • 表面改性氧化铝纳米粒子与表面活性剂在油/水界面的相互作用:中子反射率、散射和增强油回收研究:这项研究深入探讨了纳米粒子的表面改性以增强其在油回收过程中的性能,这与使用 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙酸作为表面活性剂改性剂有关(Al-Shatty W 等人,2022 年)。
  • 3D 喷墨打印陶瓷填充墨水的加工研究:本文讨论了用于 3D 打印的陶瓷填充墨水的配方,强调了 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙酸在改善墨水的可印刷性和稳定性中的作用(Graf D 等人,2020 年)。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
351.5 °F - closed cup
闪点(°C)
177.5 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but