Merck
85180
Sigma-Aldrich
二乙基二硫代氨基甲酸银
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
别名:
DETC, 二乙基二硫代氨基甲酸 银盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSSAg
CAS号:
分子量:
256.14
Beilstein:
3718150
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
方案
≥99.0% (AT)
≥99.0%
表单
powder
质量
for the determination of As
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
172-175 °C (lit.)
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二乙基二硫代氨基甲酸银(银(I) N,N -二硫代氨基甲酸盐)是一种银盐。其晶体呈单斜晶系和空间组团 P2 c
应用
二乙基二硫代氨基甲酸银可用于以下研究:
  • 分光光度法定量测定无机砷(III)。
  • 作为比色试剂,用于水性样品中的砷的表征和定量。
  • 作为Ag 2 S-石墨烯纳米复合材料成的前体。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。已报道可同时直接测量 NO* 和 pO2。一种铜螯合剂,已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜,并为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。
还可用于通过比色法测定微量砷
生化/生理作用
抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。
其他说明
用于通过分光光度法测定砷的试剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B.W. Budesinsky
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 80-80 (1979)
The crystal and molecular structure of silver (I) N, N-diethyldithiocarbamate.
Yamaguchi H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(5), 1271-1276 (1976)
Preparation of Ag2S-Graphene nanocomposite from a single source precursor and its surface-enhanced Raman scattering and photoluminescent activity.
Pan S, et al.
Materials Characterization, 62(11), 1094-1101 (2011)
M H Arbab-Zavar et al.
Talanta, 52(6), 1007-1014 (2008-10-31)
A batch electrochemical hydride generation system was developed for the spectrophotometric determination of inorganic As(III) by silver diethyldithiocarbamate. This method is based on electrochemical reduction of As to Arsine (AsH(3)) in acidic media and on the subsequent reaction of AsH(3)
l-Ephedrine in chloroform as a solvent for silver diethyldithiocarbamate in the determination of arsenic.
J F Kopp
Analytical chemistry, 45(9), 1786-1787 (1973-08-01)