Merck
82791
Sigma-Aldrich
三溴化吡啶鎓
technical, ≥90% (RT)
别名:
氢溴酸吡啶过溴化物, 过溴化吡啶 氢溴酸盐, 过溴化氢溴化吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N·HBr·Br2
CAS号:
分子量:
319.82
Beilstein:
3690144
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (RT)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
InChI key
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
易于测定的简便溴化剂
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
W.P. Reeves et al.
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)