Merck
133248
Sigma-Aldrich
三溴化吡啶鎓
technical grade, 90%
别名:
氢溴酸吡啶过溴化物, 过溴化吡啶 氢溴酸盐, 过溴化氢溴化吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N·HBr·Br2
CAS号:
分子量:
319.82
Beilstein:
3690144
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
90%
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
SMILES 字串
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
易处理的溴化剂。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organic Process Research & Development, 11, 378-378 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 3177-3177 (1993)
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)
Rocío Casquete et al.
Journal of food protection, 80(12), 2068-2077 (2017-11-21)
'La Vera' smoked paprika is a traditional Spanish product regulated under a protected designation of origin. Mycotoxins are possible contaminants in paprika, yet there is little information about mycotoxin production during the processing of smoked paprika. In this study, samples