Merck
82547
Sigma-Aldrich
(-)-伪麻黄碱
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(-)-ψ-麻黄碱, (1R,2R)-2-甲氨基-1-苯基-1-丙醇, L-伪麻黄碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO
CAS号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2803417
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
化驗
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
SMILES 字串
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
可能实行销售限制
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)