analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~150000
Mw ~149000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.20
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)