Merck
81612
Supelco
聚(苯乙烯磺酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 77,000
别名:
聚(苯乙烯磺酸钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
for GPC
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~82800
Mw ~77400
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)