Merck
81153
Supelco
聚二甲基硅氧烷
analytical standard, for GPC, 311
别名:
二甲基聚硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Si(CH3)2O]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
蒸汽壓力
5 mmHg ( 20 °C)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~311
Mp ~311
Mw ~311
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.0
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚二甲基硅氧烷[·PDMS]是一种聚合物。这是一种稳定的硅橡胶。它已被用作离子敏感场效应晶体管的离子选择膜、加速度计中的弹簧材料、触觉传感器上的弹性体以及去耦传感器中的柔性封装材料。
應用
研究发现聚二甲基硅氧烷与有机溶剂高度相容,可用于制造微流体装置。
通过GPC与MALDI质谱仪的离线耦合来了解其分子量和分子量分布。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
609.8 °F - closed cup
閃點(°C)
321 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Solvent compatibility of poly (dimethylsiloxane)-based microfluidic devices.
Lee NGJ, et al.
Analytical Chemistry, 75(23), 6544-6554 (2003)
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)