Merck
361879
Supelco
二甲基聚硅氧烷
set of analytical standards, molecular weight series
别名:
聚二甲基硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
分子量
Mw 100,000
Mw 270,000
Mw 40,000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
形式
neat
SMILES 字串
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚二甲基硅氧烷[·PDMS]是一种聚合物。这是一种稳定的硅橡胶。它已被用作离子敏感场效应晶体管的离子选择膜、加速度计中的弹簧材料、触觉传感器上的弹性体以及去耦传感器中的柔性封装材料。
應用
无色透明的流体聚合物,在气相色谱分析中用作固定相和消泡剂。
通过GPC与MALDI质谱仪的离线耦合来了解其分子量和分子量分布。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
609.8 °F - closed cup
閃點(°C)
321 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)