Merck
80559
Supelco
L-α-羟基戊二酸-13C5二钠盐 二钠盐
analytical standard
别名:
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H6Na2O5
分子量:
197.04
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NB.21
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥98.0%
方案
≥98.0% (GC)
旋光性
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)