Merck
77880
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-甲基苄胺
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(+)-1-苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
121.18
Beilstein:
2410916
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質等級
等級
purum
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于分离酸的手性胺标准品。用作手性助剂
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)