化驗
≥99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
光學純度
ee: 98% (GLC)
折射率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备手性硫脲溶解剂,可用于通过1H NMR对 α-羟基和α-氨基酸进行对映体识别。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)