化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
SMILES 字串
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup