文件
1.00427
Millipore
ChromoCult®李斯特菌培养基(基础) 依照OTTAVIANI和AGOSTI
ISO 11290, For the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria sp.
别名:
李斯特菌选择性琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
ISO 11290
品質等級
法律遵循
FDA (BAM)
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
製造商/商標名
ChromoCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
溶解度
70 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Listeria spp.
一般說明
根据OTTAVIANI和AGOSTI的李斯特菌琼脂含有显色化合物5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-吡喃葡萄糖苷,其是检测β-葡萄糖苷酶的底物。该酶在所有李斯特菌中都很常见,在培养基上显示为蓝绿色菌落。单核细胞增生李斯特菌与非致病性李斯特菌的分化是通过生产磷脂酰肌醇特异性磷脂酶C(PI-PLC)来实现的。单核细胞增生李斯特菌水解琼脂培养基中添加的这种特异性纯化底物,在菌落周围产生不透明晕圈。大多数伊氏李斯特菌(Listeria ivanovii)在培养48小时后也会在菌落周围产生不透明晕圈。培养基中的抑制剂会降低大多数伴随的革兰氏阳性和革兰氏阴性病原体以及酵母和真菌的生长。琼脂是固化剂,而氯化锂,萘啶酸和环己酰亚胺提供选择性。
應用
ChromoCult®李斯特菌琼脂(碱)用于分离和分化单核细胞增生李斯特菌和其他李斯特菌,它们是来自食品和动物饲料、食品生产和食品处理领域的环境样品以及其他材料。
分析報告
外观(颜色):淡黄色
外观(澄清度):轻微浑浊至浑浊
pH值(25 °C):7.0-7.4
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021)):
菌落计数(单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021)):
在测试培养基上回收(单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021)): ≥ 50%
菌落(单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021)):蓝绿色菌落,在参考培养基(单核细胞增生李斯特菌ATCC 35152(WDCM 00109))上具有不透明的光晕
接种物:
菌落计数(单核细胞增生李斯特菌ATCC 35152(WDCM 00109)):
在测试培养基上回收(单核细胞增生李斯特菌ATCC 35152(WDCM 00109)): ≥ 50%
菌落(单核细胞增生李斯特菌ATCC 35152(WDCM 00109)):具有不透明光晕的蓝绿色菌落
生长(无害李斯特菌ATCC 33090(WDCM 00017)):无限制
菌落(无害李斯特菌ATCC 33090(WDCM 00017)):具有不透明光晕的蓝绿色菌落
生长(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):总抑制
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):总抑制
生长(粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009)):总抑制
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):总抑制
培养:在37± 1 °C
下44 ± 4小时参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
50%的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
法律資訊
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
了解在采用EN ISO 11133集中纯化水和Milli-Q® IX纯水系统产出的纯水制备微生物培养基及进行性能测试时,如何比较两种水源。测试包括针对李斯特菌和沙门氏菌病原体的专用培养基。
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
实验方案
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。