技术
microbe id | specific enzyme detection: suitable
应用
clinical testing
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Staphylococcus spp.
应用
凝固酶试验(管)用于检测凝固酶阴性或阳性微生物(金黄色葡萄球菌)。
包装
1 盒含 6 瓶(3mL 含 EDTA 的冻干兔血浆)
原理
凝固酶试验是通过检测凝固酶来区分潜在致病性葡萄球菌种属和其他革兰氏阳性、过氧化氢酶阳性球菌。它是葡萄球菌菌株致病性的重要指标。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3