Merck
75832
Millipore
凝固酶试验(玻片法)
suitable for microbiology
别名:
玻片法凝固酶试验
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171621
NACRES:
NA.85
产品线
BioChemika
质量水平
表单
disc
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
microbe id | specific enzyme detection: suitable
应用
clinical testing
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Staphylococcus spp.
应用
凝固酶测试(玻片法)可用于检测凝固酶阴性或阳性生物(金黄色葡萄球菌)。
包装
1 盒含 30 片(由兔血浆制成)
原理
凝固酶试验是通过检测凝固酶来区分潜在致病性葡萄球菌种属和其他革兰氏阳性、过氧化氢酶阳性球菌。它是葡萄球菌菌株致病性的重要指标。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
显色培养基能够选择性检测金黄色葡萄球菌,该葡萄球菌产生的蓝绿色菌落与其他物种明显不同。
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.