Merck
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
别名:
Nδ-Alloc-D-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O4
分子量:
230.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
等级
puriss.
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
lumps
旋光性
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)