Merck
69894
Sigma-Aldrich
MES 钾盐
≥99.0% (T)
别名:
2-(N-吗啉基)乙磺酸 钾盐, 4-吗啉乙磺酸 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12KNO4S
CAS号:
分子量:
233.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
方案
≥99.0% (T)
杂质
≤1% water
有效pH范围
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
SMILES字符串
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)