主要文件
68931
Supelco
3 环 NOGE(酚醛缩水甘油醚)异构体混合物
analytical standard
别名:
NOGE 3 环 (Novolac 缩水甘油醚)异构体混合物, 酚醛缩水甘油醚 3 环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H30O6
分子量:
474.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥90.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)