About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS号:
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
推荐产品
表单
powder
质量
meets analytical specification of BP 73
技术
microbe id | staining: suitable
应用
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES字符串
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3