Merck
63130
Sigma-Aldrich
过氧化镁
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
purum p.a.
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
24-28% (MgO2, RT)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI 密鑰
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)