Merck
427845
Sigma-Aldrich
聚丙烯-graft-马来酸酐
viscosity 425 cPs
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
beads
成份
maleic anhydride, 8-10 wt. %
黏度
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
156 °C
酸值
40.0‑55.0(mg-KOH)
轉變溫度
softening point 157 °C (ring and ball)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O1C(=O)C=CC1=O.CC=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
使抛光剂具有防滑性,填充聚丙烯和聚合物合金的偶联添加剂,塑料(例如 ABS)的颜料分散剂和加工助剂。
特點和優勢
高熔点、坚硬的乳化蜡用马来酸酐接枝而具有亲水性。
外觀
结晶性全同立构的改性均聚物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)