等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
成份
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
反應適用性
reagent type: oxidant
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
InChI 密鑰
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges