Merck
63003BC
Millipore
FLASH®过敏原指示蛋白试验
BioControl, Rapid Protein Detection for HACCP Management
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112601
NACRES:
NB.77
质量水平
产品线
FLASH®
表单
liquid
包装
box of 100 ea
制造商/商品名称
BioControl Systems 63003-100
FLASH®
储存条件
protect from light
应用
food and beverages
microbiology
检测方法
colorimetric
储存温度
room temp
一般描述
LASH是一种总蛋白质视觉测试,可快速检测清洁后留在食品接触表面上的蛋白质残留物。蛋白质是一种难以去除的食物残渣。大多数过敏原是蛋白质,因此快速验证表面卫生有助于最大限度地降低对无过敏原产品的交叉污染风险。定期使用FLASH也有助于减少生物污染的机会。
应用
食品接触表面可能看起来很干净,但仍可能含有微量的蛋白质残留物。未被发现,这可以为有害细菌的生长提供营养来源。
蛋白质测试通过检测清洗后残留在食品接触表面上的蛋白质残留物,帮助验证清洗效果。
蛋白质是一种难以去除的食物残渣。由于大多数食物过敏原都是蛋白质,定期检测是验证清洁方法的一种有效方法。清洁方法经过独立验证,可有效去除过敏原,并一直作为HACCP过敏原管理计划的一部分应用。
特点和优势
清晰的色彩解读,便于快速获取测试结果
快速一致地验证清洁效果,以便立即采取纠正措施,同时最大限度地减少生产转换所造成的停机时间。
在10分钟内获得低至20 μg的初始室温结果。
检测蛋白质残留物,其中包括某些“Big 8”食物过敏原
FLASH试验可作为HACCP过敏原管理计划的标准化组成部分。您必须遵守SQFI指南,以确保充分去除过敏原材料。
建立更加全面和灵活的HACCP管理计划。
FLASH是MVP ICON ATP检测(一种常用的整体环境卫生监测方法)的完美补充。但ATP试验无法测定蛋白质,而这些蛋白质即使是在清洁后也难以从表面去除。这两种方法可以定期使用,并且均可纳入到经过验证的清洁操作步骤(SSOPs)中,以最大限度地降低生物污染和无过敏原产品交叉污染的风险。
适用性
FLASH® 过敏原指标总蛋白检测
测试方法
快速蛋白质检测
法律信息
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。