主要文件
CLS13951L
Pyrex® 圆形培养基存储瓶和可重复使用的螺旋盖
capacity 1,000 mL
别名:
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, laboratory bottles, media bottle, pyrex bottle, round bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
容量:
1,000 mL
直徑× 高度:
101 mm × 225 mm
材料:
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
wide-mouth bottle
無菌:
non-sterile
特點:
autoclavable
cap
graduations
reusable
接頭:
GL 45 neck thread
包裝:
case of 10
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
wide-mouth bottle
無菌
non-sterile
特點
autoclavable
cap
graduations
reusable
包裝
case of 10
製造商/商標名
Corning 1395-1L
存貨情形
not available in EU
容量
1,000 mL
直徑× 高度
101 mm × 225 mm
接頭
GL 45 neck thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些重型1L PYREX圆型瓶可用于储存以及混合和取样。它们包含一个无衬垫、一体式可高压灭菌的橙色聚丙烯柱塞密封GL45螺纹盖,其带有无滴漏倾倒环。新的玻璃珠表示满容量线。瓶子带有永久的白色珐琅刻度和标记点。
注意: 高压灭菌后不要立即拧紧盖子,冷却产生的真空会导致破损。 - 这些瓶子有多种瓶盖可供选择: - 聚丙烯颜色瓶盖,有橙色、绿色、紫色、红色和浅灰色可供选择,便于分类和识别。 -通气膜盖,带有0.22 μm PTFE疏水膜。 - 红色PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)固体盖和ETFE倾倒环,用于干热灭菌(180°C)。 -带有硅胶隔垫的PBT盖,用于注射器取样或试剂的引入。
Pyrex重型圆形培养基存储瓶可用于存储以及混合和取样。这些培养基存储瓶包含无衬垫、一体式、可高压灭菌的橙色PP柱塞密封盖,其带有无滴漏倾倒环。同时有红色PBTP盖和红色ETFE倾倒环可单独供选择,其可用于干热灭菌(180°C)。
Pyrex圆形培养基存储瓶由硼硅酸盐玻璃制成,具有永久的白色珐琅刻度和标记点。
注意:大于2升的瓶子应与瓶顶过滤器单元一起使用或在涉及真空/压力的其他应用中使用,该过程可能造成破损。 不要 高压灭菌后立即拧紧盖子,冷却过程产生的真空会导致其破损。
这些瓶子有多种瓶盖可供选择:
  • 通气膜盖,带有0.22 μm PTFE疏水膜
  • 红色PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)固体盖和ETFE倾倒环,用于干热灭菌(180°C)
  • 带有硅胶隔垫的PBT盖,用于注射器取样或试剂的引入
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)