产品线
MVP ICON®
包装
pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST)
制造商/商品名称
MVP ICON®
储存条件
room temperature
应用
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
相容性
for use with MVP ICON instrument
检测方法
bioluminescent
储存温度
2-30°C
room temp
一般描述
MVP ICON®表面采样设备是一种独立设备,可与MVP ICON®系统一起使用,以进行质量和HACCP相关的环境监控。该采样设备在激活过程中不会刺穿密封件,而是让试剂沿拭子轴流下,并从尖端均匀地释放 ATP 样品。MVP ICON ®表面采样设备设计用于补偿擦拭技术的变化,从而每次都能提供准确和一致的读数。
MVP ICON® 系统通过采用荧光素酶生物发光测量三磷酸腺苷(ATP) 来检测食物和微生物残留。ATP存在于大多数食品残留物中以及所有细菌、酵母和霉菌细胞中。
MVP ICON® 系统通过采用荧光素酶生物发光测量三磷酸腺苷(ATP) 来检测食物和微生物残留。ATP存在于大多数食品残留物中以及所有细菌、酵母和霉菌细胞中。
应用
MVP ICON ®表面采样设备可与 MVP ICON ®系统一起使用,用于食品和饮料行业卫生监测过程中检测食品和微生物残留。
特点和优势
增强对结果的信心:
在日程安排中创造更大的灵活性
储存方便
- 出色的拭子设计消除了操作员采集技术的误差,提高了可重复性,并可确保每次都能准确、一致地对拭子进行检测。
- 测定试剂的光输出,而非测定固体设备表面的光输出,从而确保了高度的可重复性。
- 试剂流经空心采样设备的轴,以将ATP从采样头均匀洗脱到收集管的底部,从而确保了较高的准确性。
- 采样设备具有单手、一步激活功能,从而可将另一只手腾出来进行其他操作。
在日程安排中创造更大的灵活性
- 拭子的专有中和缓冲液可最大程度地减少潜在的消毒剂干扰,因此可在消毒前或消毒后进行测定,让您可以自行决定何时最方便进行测试。
- 最大限度地减少常用消毒剂的潜在影响,例如:季铵盐、氯和过氧乙酸。
- 减少由竞争性拭子上的消毒剂淬灭或放大引起的假阴性和假阳性结果。
储存方便
- 将采样设备存放在室温下-无需冷藏;节省其他必需品的宝贵制冷空间。
组分
所有测试试剂都包含在采样设备中。
适用性
ATP测试、食品加工、HACCP监测、卫生
原理
通过生物发光检测ATP是食品加工过程中表面卫生和清洁功效的公认且广泛使用的指标。肉眼检查不足以对表面卫生进行严格的控制,而且微生物检测方法获得研究结果时间较长(从2天到7天)使其无法有效地进行卫生监测。使用MVP ICON进行ATP检测可在10秒内提供结果,从而允许在处理开始之前立即做出“通过/不通过”决定,并在必要时允许立即采取纠正措施。ATP是在所有活细胞中发现的分子,包括:细菌、酵母、霉菌和所有有机物质。清洁和/或消毒后,应对食品加工设备和工厂环境中的ATP进行测试。如果清洁/消毒有效,则ATP含量应较低。
测试方法
ATP生物发光
储存及稳定性
储存于2至30°C(避免阳光直射。必须将未使用的设备重新密封在铝箔袋中。)
法律信息
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
其他客户在看
商品
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。