Merck
571024
Sigma-Aldrich
氯磺酸
99%
别名:
Sulfuric chlorohydrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClSO3H
CAS号:
分子量:
116.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
expl. lim.
37.7 %
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
溶解度
acetic acid: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
密度
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯磺酸是由三氧化硫和干燥氯化氢气体以等摩尔比反应,工业规模合成一种强酸。它可以作为一种磺化、脱水、氧化和氯化剂。据报道,与其他磺酸相比,它是更好的亲电子烯烃环化剂。其固态、液态和气态红外光谱记录在 4000-400cm-1 范围内。
應用
氯磺酸可用于以下过程:
  • 氯化磺酸二--丁酯的合成,一种仲胺离子液体。
  • 制备具有增强亲水性的磺化聚醚砜(SPES)。
  • 将硫酸酯基团连接到丝素蛋白上以提高其抗凝血能力。
  • 作为制备取代香豆素的催化剂,通过 von Pechmann 在苯酚和 β-酮酯之间缩合。
  • 作为 Biginelli 反应中酸催化剂的替代品,制备 3,4-二氢嘧啶。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chlorosulfonic acid-catalysed one-pot synthesis of coumarin.
Kotharkar SA, et al.
Mendeleev Communications, 16(4), 241-242 (2006)
Chlorosulfonic acid catalyzed highly efficient solvent-free synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one and thiones.
Kotharkar SA, et al.
Ukrainica Bioorganica Acta, 2, 17-21 (2006)
Polyethersulfone sulfonated by chlorosulfonic acid and its membrane characteristics.
Guan R, et al.
European Polymer Journal, 41(7), 1554-1560 (2005)
Di-n-butyl ammonium chlorosulfonate as a highly efficient and recyclable ionic liquid for the synthesis of N-containing bisphosphonates.
Reddy MV, et al.
Catalysis Communications, 61, 102-106 (2015)
Chlorosulfonic acid as a convenient electrophilic olefin cyclization agent.
Linares-Palomino PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6651-6655 (2003)