Merck
84737
Sigma-Aldrich
三氧化硫吡啶络合物
technical, ≥45% SO3 basis
别名:
NSC 75831, 吡啶三氧化硫络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO3S
CAS号:
分子量:
159.16
Beilstein:
3704116
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
等级
technical
表单
powder
反应适用性
reagent type: oxidant
浓度
≥45% (SO3)
灼烧残渣
≤0.05%
mp
154-170 °C
SMILES字符串
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
InChI key
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 硫酸化剂
可用作以下过程的反应物:
  • 制备孕烷醇酮的叠氮类似物
  • 制备吗啡衍生物的硫酸酯
  • 制备以硫酸酯封端配体包裹的纳米金颗粒,用作抗HIV剂
三氧化硫吡啶络合物主要是一种硫酸化剂 ,可用于醇的硫酸化、磺化、脱氧和其他还原、通过DMSO 氧化。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 984-984 (1979)
In vitro and in vivo selectin-blocking activities of sulfated lipids and sulfated sialyl compounds.
Mulligan MS, et al.
International Immunology, 10(5), 569-575 (1998)
Studies on Selectin Blocker. 1. Structure- Activity Relationships of Sialyl Lewis X Analogs.
Ohmoto H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(6), 1339-1343 (1996)
G.A. Olah et al.
Synthesis, 59-59 (1979)
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)