Merck
56781
Sigma-Aldrich
亚氨基二乙酸
≥98.0% (T), for peptide synthesis
别名:
亚氨基二乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
133.10
Beilstein:
878499
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
亚氨基二乙酸, purum, ≥98.0% (T)
等级
purum
质量水平
方案
≥98.0% (T)
表单
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
亚氨基二乙酸 (IDA) 可作为三齿配体螯合金属离子。IDA 的一些常见应用包括:
  • N -甲基亚氨基二乙酸 (MIDA) 的合成,MIDA 是合成用于交叉偶联反应的高度通用 MIDA 硼酸酯的必需前体。
  • 亚氨基二乙酸与放射性核素金属配合物的合成,特别是 99m Tc 可作为胆道造影扫描和放射性药物应用的放射性示踪剂。
  • 在水热条件下通过镧系离子 (Ln 3 + ) 与亚氨基二乙酸的自组装合成镧系元素杂化骨架。
  • 金属配位作用识别蛋白质的温敏大孔蛋白质印迹水凝胶的制备。
  • IDA 功能化苯乙烯-二乙烯基苯 co 聚合珠的合成,用于从水溶液中去除 Cd (II)、Cr (VI)、Ni (II) 和 Pb (II) 等重金属离子。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Der chelateffekt.
Schwarzenbach VG.
Helvetica Chimica Acta, 35(7), 2344-2359 (1952)
Iminodiacetic acid functionalized cation exchange resin for adsorptive removal of Cr (VI), Cd (II), Ni (II) and Pb (II) from their aqueous solutions.
Misra RK.
Journal of Hazardous Materials, 185(2-3), 1508-1512 (2011)
Influence of the Denticity of Ligand Systems on the in vitro and in vivo Behavior of 99mTc (I)-Tricarbonyl Complexes: A Hint for the Future Functionalization of Biomolecules.
Schibli R.
Bioconjugate Chemistry, 11(3), 345-351 (2000)
Serendipity in technetium-99m dimethyl iminodiacetic acid cholescintigraphy: diagnosis of nonbiliary disorders in suspected acute cholecystitis.
Weissmann HS.
Radiology, 135(2), 449-454 (1980)
General method for synthesis of 2-heterocyclic N-methyliminodiacetic acid boronates.
Dick GR.
Organic Letters, 12(10), 2314-2317 (2010)