Merck
53729
SAFC
半胱胺 盐酸盐
制药生产
别名:
β-巯基乙胺 盐酸盐, 2-巯基乙胺 盐酸盐, 2-氨基乙硫醇 盐酸盐, 硫代乙醇胺 盐酸盐, 脱羧基半胱氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
solid
质量水平
浓度
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
杂质
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
缺失
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
痕量阳离子
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
purity (GC): ≥98.0 area %
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)