Merck
108318
SAFC
胱胺 二盐酸盐
EMPROVE® ESSENTIAL
制药生产
别名:
2,2ˊ-二乙氨基二硫 二盐酸盐, 2,2ˊ-二硫代二乙胺 二盐酸盐, 脱羧胱氨酸 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
225.20
Beilstein:
3616850
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
生物来源
synthetic
质量水平
Agency
non-compendial
表单
solid
包装
pkg of Pkg of 100g (1083180100)
Pkg of 750g (1083180750)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3