Merck
49983
Supelco
甲基硫代磺酸甲酯
analytical standard
别名:
S-甲基硫代甲基砜, MMTS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO2SCH3
CAS号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1446059
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
沸点
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)