Merck
47147
Supelco
十一酸甲酯
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
十一酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762129
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
228.2 °F - closed cup
闪点(°C)
109.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)