Merck
U0250
Sigma-Aldrich
十一酸甲酯
≥98.0% (GC)
别名:
十一酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762129
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Jana Orsavova et al.
International journal of molecular sciences, 16(6), 12871-12890 (2015-06-10)
Characterizations of fatty acids composition in % of total methylester of fatty acids (FAMEs) of fourteen vegetable oils--safflower, grape, silybum marianum, hemp, sunflower, wheat germ, pumpkin seed, sesame, rice bran, almond, rapeseed, peanut, olive, and coconut oil--were obtained by using
实验方案
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1